Thiophene-2-ethylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
A1637-25G A1637-250G A1637-5G
TCIAA1637-25GEA 750 SEK
TCIAA1637-25G TCIAA1637-250G TCIAA1637-5G
Thiophene-2-ethylamine ≥98.0%
Thiophene-2-ethylamine
Formel: C₆H₉NS
Kokpunkt: 201°C
Flampunkt: 88°C
MDL Number: MFCD00051495
CAS nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58252ae06649edc0ab319a30a642daf500a00c20&vid=58252ae06649edc0ab319a30a642daf500a00c20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %