Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Tris(trimethylsiloxy)borate
T2543-25G T2543-100G
TCIAT2543-25GEA 925 SEK
TCIAT2543-25G TCIAT2543-100G
Tris(trimethylsilyl)borate ≥97.0%
Tris(trimethylsilyl)borate
Formel: C₉H₂₇BO₃Si₃
MW: 278.376 g/mol
Kokpunkt: 180°C
Smältpunkt: –35°C
Flampunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00051588
CAS nummer: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&vid=a221430e4488008624fc9fd6688da5eedc8da58a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %