Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Bis(2-methoxyethyl) phthalate
P0965-25G P0965-500G
TCIAP0965-25GEA 215 SEK
TCIAP0965-25G TCIAP0965-500G
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96.0%
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formel: C₁₄H₁₈O₆
Kokpunkt: 340°C
Flampunkt: 185°C
MDL Number: MFCD00042842
CAS nummer: 117-82-8
EINECS: 204-212-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ada4d9985fbe078ab75ddb2d29b1b6cf246ac7&vid=65ada4d9985fbe078ab75ddb2d29b1b6cf246ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %