Trimethylsilyl bromoacetate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
B1578-25G
B1578-5G
TCIAB1578-25GEA
1675
SEK
TCIAB1578-25G
TCIAB1578-5G
Trimethylsilyl bromoacetate ≥97.0%
Trimethylsilyl bromoacetate
Formel:
C₅H₁₁BrO₂Si MW: 211,13 g/mol Kokpunkt: 83°C Flampunkt: 28°C |
MDL Number:
MFCD00000187 CAS nummer: 18291-80-0 EINECS: 242-165-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |