1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Cyclopentene oxide
E0513-25G
E0513-5G
TCIAE0513-25GEA
1650
SEK
TCIAE0513-25G
TCIAE0513-5G
1,2-Epoxycyclopentane ≥97.0%
1,2-Epoxycyclopentane
Formel:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Kokpunkt: 102°C Flampunkt: 10°C |
MDL Number:
MFCD00005161 CAS nummer: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |