7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
E0508-25ML E0508-5ML
TCIAE0508-25MLEA 18700 SEK
TCIAE0508-25ML TCIAE0508-5ML
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0%
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Kokpunkt: 120°C
Flampunkt: 13°C
MDL Number: MFCD00082342
CAS nummer: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&vid=8a3221b0af069c789555e1dc9eaddc5af15561b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %