Estriol
Leverantör: Cayman Chemical
10006484-100
10006484-500
10006484-1
10006484-5
CAYM10006484-100EA
415
SEK
CAYM10006484-100
CAYM10006484-500
CAYM10006484-1
CAYM10006484-5
Estriol
Estriol
Formel:
C₁₈H₂₄O₃ |
MDL Number:
MFCD00003691 CAS nummer: 50-27-1 EINECS: 200-022-2 |