(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A1359.0025 A1359-1G A1359-25G A1359-5G
TCIAA1359.0025EA 0 SEK
TCIAA1359.0025 TCIAA1359-1G TCIAA1359-25G TCIAA1359-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formel: C₆H₇NO
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00213364
CAS nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbd73eaae3cc10bca80305b705c2d1d4b82988f5&vid=fbd73eaae3cc10bca80305b705c2d1d4b82988f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C