Mikrokyvetter
Leverantör: VARIAN
6610019500 6610021100
636-0170EA 15250 SEK
636-0170 VARI6610021100
Mikrokyvetter
Kyvetter Kyvetter för spektrofotometrar
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.