L (+)-glutamin 0.2 mol/l i vattenlösning
Leverantör: BIOWEST
Synonyms: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
X0550-100
X0550-100EA 145 SEK
X0550-100
L (+)-glutamin 0.2 mol/l i vattenlösning
L (+)-glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Kokpunkt: 355
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008044
CAS nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM