Mini-tipped swabs
Leverantör: PURITAN MEDICAL
826-WC
PMPC826-WCEA 8625 SEK
PMPC826-WC
Mini-tipped swabs
Svabbar Svabbar, klinisk
Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
  • Absorbent soft smooth tip and sturdy wooden handle
  • Double end for twice the use
Suitable for jewelry manufacturing and art restoration.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904