Kyltermostat, ECO
Leverantör: LAUDA
L001263 L001270 L001277 L001284 L001291 L001298 L001305 L001312 L001319 L001326 L001255
461-1254EA 0 SEK
461-1254 461-1255 LAUDL001277 LAUDL001284 LAUDL001291 LAUDL001298 LAUDL001305 LAUDL001312 LAUDL001319 LAUDL001326 LAUDL001255
Kyltermostat, ECO
Termostater Termostatbad, slutna system Cirkulationskylare
Kylermostat med användarvänlig menynavigering. Olika interface finns som tillbehör. Alla modeller finns med luft- eller vattenkylning.
  • Variopump med sex justerbara steg
  • Flödesswitch för kontroll av flödet mellan intern och extern cirkulation
  • Aktuell och inställd temperatur visas samtidigt
  • Justerbart övertemperaturskydd
  • USB utgång som standard
Silver kontrollenhet: Kyltermostat med Silver kontrollenhet kan användas för temperaturer upp till 200 °C. Alla modeller är utrustade med lock och ett pumpset för extern cirkulation som standard. PumpkopplingarnaMore Product Information