Knivaggregat för POLYTRON® PT
Leverantör: KINEMATICA
11030042 11030060 11030030 11030012 11030031 11030062 11030004 11030265 11030299 11030302S
431-0055EA 24450 SEK
431-0055 431-0057 431-0053 431-0051 431-0054 431-0058 431-0142 431-0228 KINE11030299 KINE11030302S
Knivaggregat för POLYTRON® PT
Homogenisatorer Knivaggregat
Förklaring för de olika typerna:
EC EasyClean för den enklast möjlig rengöring eller sterilisering (Standard)
/2 Rotor/Stator med 1 rad tänder var.
Beställningsinformation: Andra knivaggregat finns.