Betastrålningsskydd
Leverantör: KARTELL
572
KART572EA 5975 SEK
KART572
Betastrålningsskydd
Skärmar Strålningsskydd
Akrylskyddssköld, transparent, tjocklek: 9 mm.
  • Ger skydd mot strålning vid användning av betastrålande isotoper, inklusive P32
  • Fristående, bärbara och stabila, utrustade med halkfria fötter