Skakvattenbad, SW22 och SW23
Leverantör: JULABO GMBH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 36200 SEK
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Skakvattenbad, SW22 och SW23
Bad Skakvattenbad
Skakvattenbad i rostfritt stål är lämpliga för oövervakad kontinuerlig drift. Den ljusa LED-multiskärmen som visar upp till sex temperaturvärden är synlig från hela labbet. Avancerad mikroprocessorteknologi med PID-temperaturkontroll eliminerar temperaturöverskridande och ger hög temperaturstabilitet. Känsliga prover är väl skyddade; så snart de höga och låga temperaturgränserna nås hörs en intermittent ton. Om vätskan i badet når ett minimum, stängs enheten av helt och en kontinuerlig enkel ton hörs.
  • Elektronisk timer: från 1 min till 9 tim 59 min
  • Inbyggd RS232-utgång. Dataprogrammet
More Product Information