Reparation av DNA
Leverantör: EDVOTEK
957
EDVO957EA 1725 SEK
EDVO957
Reparation av DNA
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial biologi Physiology and Health Learning Activities
Enligt WHO drabbas varje år mellan två och tre miljoner människor i världen av cancer. Många av dessa beror på att DNA skadas av UV-ljus. I det här experimentet simulerar studenterna solbadandets effekter genom att utsätta plasmid-DNA för kortvågigt UV-ljus. DNA t analyseras sedan med agarosgelelektrofores varvid skadorna kan observeras.
  • För 10 labgrupper
  • Klart på 2 timmar
Behövs också: UV-ljusbord, elektroforesutrustning och strömkälla.
Leveransinformation: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), DNA-fragment, plasmid-DNA,More Product Information