Simulering av positivt HIV-test med ELISA
Leverantör: EDVOTEK
271
EDVO271EA 3250 SEK
EDVO271
Simulering av positivt HIV-test med ELISA
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial biologi Physiology and Health Learning Activities
Indirekt detektion av HIV med en HIV- ett ELISA-test för detektion av HIV antikroppar i blodet. Om det finns HIV-antikroppar närvarande binder dessa till antigenet på plattan. I det här experimentet får studenterna utföra ett ELISA-försök där mikrotiterplattor beläggs med ett simulerat HIV-antigen varefter simulerat donatorserum testas för HIV-antikroppar.
  • För 10 labgrupper
  • Tar 1 timme
Behövs också: inkubator (37 °C)
Leveransinformation: Satsen innehåller instruktioner (på engelska), simulerade HIV-antigen, positiva och negativa kontroller,More Product Information