Natriumfosfat, lösningsmediakoncentrat, DILUT-IT™
Leverantör: Avantor
D021-02EA 680 SEK
D021-02
Natriumfosfat, lösningsmediakoncentrat, DILUT-IT™
Buffertar Biologiska buffertar
  • pH vid 25 °C vid 26X spädning: 6,75 till 6,85
  • Förvaras i rumstemperatur