Olja av cederträ

Leverantör: CHROMA
Varning

Synonyms: Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil

3D-078
CHRO3D-078EA 0 SEK
CHRO3D-078
Olja av cederträ
Olja av cederträ
Densitet: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00146327
CAS nummer: 8000-27-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR