Ytdesinfektionsmedel, DAX
Leverantör: CCS CLEAN CHEMICAL
468-12 495-12 493-12 670-12
CCSC468-12EA 1125 SEK
CCSC468-12 CCSC495-12 CCSC493-12 CCSC670-12
Ytdesinfektionsmedel, DAX
Rengöringsmedel Desinficeringsmedel
Alkohol baserade desinfektionsmedel för användning på släta ytor.
  • Färdig brukslösning - ingen spädning behövs
  • Effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t. ex Hepatit B, C och HIV
Dax ytdesinfektionsmedel Plus är en färdig brukslösning som består av 45% IPA, innehåller tensider och kan användas på synligt smutsiga ytor och lufttorkas.
KiiltoPro MD Instru Des IPA 45+ är en medicinteknisk produkt för professionell användning inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Produkten består av 45 vol% isopropyl alcohol, tensid (tar bortMore Product Information