Tenn standardlösning, 10.000 mg/l Sn in 20% saltsyra standard för ICP
Leverantör: ACTIVE MOTIF
C155.20CP.L1 C155.20CP.L25 C155.20CP.L5
ACSDC155.20CP.L1EA 2450 SEK
ACSDC155.20CP.L1 ACSDC155.20CP.L25 ACSDC155.20CP.L5
Tenn standardlösning, 10.000 mg/l Sn in 20% saltsyra standard för ICP
Standarder Cationic Standards Tin Standards