Toluen ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83664.320EA 1140 SEK
83664.320 83664.400
Toluen ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Kokpunkt: 110.6 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95 °C
Densitet: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 4
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008512
CAS nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.03 %
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l Passes test
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l