VWR®, Laboratorieloggböcker
Leverantör: VWR Collection
818-0102EA 765 SEK
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Laboratorieloggböcker
Anteckningsböcker
Läderimitation med beläggning för hållbarhet. Syrafritt, arkivsäkert papper (90 g). Används för att registrera och loggbokföra data för laboratorieutrustning, temperatur, vågkalibrering, reagenser, djurskötsel och provrecept.
  • Med specifika kolumnrubriker för enkel datainskrivning
  • Med flexibel rundbindning så att boken ligger plant
  • Vattentät och robust
Alla böckerna är tillverkade enligt riktlinjerna för GLP, GMP och GCP.
Certifikat: Alla böckerna är tillverkade enligt riktlinjerna för GLP, GMP och GCP.