Natriumsulfat 99.0-101.0% för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
80948-250G
80948-250GEA 1510 SEK
80948-250G
Natriumsulfat 99.0-101.0% för HPLC, Supelco®
Sodium sulphate
Formel: Na₂SO₄
MW: 142.04 g/mol
Kokpunkt: 1429
Smältpunkt: 888
MDL Number: MFCD00003504
CAS nummer: 7757-82-6
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd15a8d25b473ddebcb8f8fb2df969474beccaf5&vid=ec998b618e6628bd41a34faeb5488913544b1bde&prid=web&clid=SAPDAM