Salicylaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®

Leverantör: Merck
Varning

Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
8.00640.0005EA 258 SEK
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9025
Salicylaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Kokpunkt: 196
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003317
CAS nummer: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08405

Order Now

Specifikation testresultat

Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR