TRITON™ X-100
Leverantör: G Biosciences
Fara
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
786-513
786-513EA 1300 SEK
786-513
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Kokpunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 6
Densitet: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 251 °C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793