Vanillin, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
77634-5G
77634-5GEA 541 SEK
77634-5G
Vanillin, Supelco®
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Kokpunkt: 285
Smältpunkt: ∼82 °C
Densitet: 1.056 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 153
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006942
CAS nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87b654a263df06ff19ddd79f39a3aa8aa5891fde&vid=87b654a263df06ff19ddd79f39a3aa8aa5891fde&prid=web&clid=SAPDAM