Demonstrationsinstrument för mätinsatser
Leverantör: PHYWE
11100.00 11101.01 11102.01 11102.11 11102.21 11102.31 11102.33 11102.41 11102.71 11102.81 11102.83 11103.01 11103.03 11103.11 11103.21 11103.31 11103.33 11103.41 11103.81 11104.13 11104.21 11104.23 11104.31 11104.33 11104.41 11104.43 11104.51 11104.53 11105.31 11105.33 11105.41 11105.43 11105.51 11105.53 11104.65 11104.61 11102.03 11102.13 11102.23 11103.83 11103.13 11103.23
765-1247EA 0 SEK
765-1247 765-1248 765-1249 765-1251 765-1253 765-1255 765-1256 765-1257 765-1258 765-1259 765-1260 765-1261 765-1262 765-1263 765-1265 765-1267 765-1268 765-1269 765-1270 765-1272 765-1273 765-1274 765-1275 765-1276 765-1277 765-1278 765-1279 765-1280 765-1283 765-1284 765-1285 765-1286 765-1287 765-1288 765-1282 765-1281 765-1250 765-1252 765-1254 765-1271 765-1264 765-1266
Demonstrationsinstrument för mätinsatser
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Electricity/Magnetism Learning Activities
Med en speciell tillsats kan det analoga instrumentet förvandlas till ett digitalt instrumentet med samtidig analog visning. För att utvidga mätmöjligheterna finns även mätinsatser för ström- och spänningsförstärkning. De utbytbara mätområdena skjuts ned i en slits på instrumentets ovansida ('brödrostprincipen').
Operationen kan utföras med en hand. Speciella mätinsatser t.ex. för Resistens och Lux skjuts in horisontellt från baksidan. Alla omkopplingar sker automatiskt via en 16-polig kopplingslist. De flesta mätområdena är passiva och är därför oberoende av batterier eller nätanslutning.More Product Information