Värmestrålning
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA
49311
765-0177EA 0 SEK
765-0177
Värmestrålning
Undervisningsmaterial Utbildningsmaterial fysik Heat/Thermodynamics Learning Activities
För experiment med absorption av värmestrålning. Består av en svart och en vit E-kolv samt två termometrar (0 till 50 °C).
  • Levereras med isolerande korkplatta