Bensoesyra, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ100
76170-5G
76170-5GEA 381 SEK
76170-5G
Bensoesyra, Supelco®
Bensoesyra
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Kokpunkt: 249
Smältpunkt: 121…123 °C
Densitet: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 121 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002398
CAS nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8345ffb338f7ecb0f0b9979c8d7b0fdde2d001e4&vid=07cd2fcedfe081a238bc837e0c43220e6c976afa&prid=web&clid=SAPDAM