VWR®, Rör, Drosophila
Leverantör: VWR Collection
734-2265EA 6750 SEK
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Rör, Drosophila
Vialer
För förvaring, hantering och transport av Drosophila-flugor.
Tillverkade i ISO 9001:2000-certifierad anläggning. Smala eller vida rör, tillverkade i PP, PS eller K-Resin och förpackage i bulk eller på brickor.
Polystyren (PS): Det här hartset har glasliknande egenskaper vilket ger mycket tydlig, distorsionsfri sikt av flugornas kön och beteende.
Polypropylen (PP), Autoklaverbar: PP är ett klart harts som är mjukare än PS. Det är optimalt för kostnadskänsliga experiment och klar sikt.
K-Resin: K-Resin är en reptålig kvalitetsplast som kombinerar klarheten hos PS och flexibilitetenMore Product Information