PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Leverantör: Quantabio
95112-012 95112-05K 95112-250 95114-012 95114-05K 95114-250 95113-012 95113-05K 95138-012 95138-05K 95139-012 95139-05K 95140-012 95140-05K
733-2090EA 25950 SEK
733-2090 733-2091 733-2092 733-2096 733-2097 733-2098 733-2093 733-2094 733-2243 733-2244 733-2247 733-2248 733-2251 733-2252
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Nukleinsyrareagens qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
PerfeCTa® qPCR ToughMix® är en 2X koncentrerad bruksfärdig reaktionscocktail för PCR-amplifiering av DNA-templat som övervinner många kända PCR-hämmare vilka ofta finns i obearbetade prover som extraherats från miljöprover, växtvävnad eller animalisk vävnad. Det är en mångsidig och robust reagens för realtids-qPCR som ger maximal känslighet och effektivitet för PCR med ett antal olika fluorogena probtekniker, inklusive TaqMan® hydrolysprober. PerfeCTa® qPCR ToughMix® innehåller alla reaktionskomponenter som behövs, förutom primrar, prob(er) och DNA-templat. Den ljusblå färgen hos AccuVue™, ett spårningsfärgämne, förenklar reaktionssammansättningen på vita eller genomskinliga plattor och bidrar till att minimera antalet pipetterings- eller blandningsfel. Den stör inte qPCR-prestandan eller påverkar produktens stabilitet.
En viktig komponent i PerfeCTa® qPCR ToughMix® är ett ultrarent, mycket processivt värmestabilt DNA-polymeras som kombineras med monoklonala antikroppar med hög aviditet. Den här egenutvecklade polymerasblandningen har hög motståndskraft mot PCR-hämmare och ger en extremt stringent automatisk hot-start och ger PCR-mixen stabilitet för tillfällig förvaring i rumstemperatur före PCRamplifiering. PerfeCTa® qPCR ToughMix® ger exceptionell prestanda med antingen snabba eller konventionella PCR-cyklingsprotokoll.
Leveransinformation: Kiten kan fås med eller utan ROX referensfärgämne. Alla kit innehåller 2X reaktionsbuffert innehållande optimerade koncentrationer av MgCl?, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), DNA-polymeras för hot-start, AccuVue™ blått qPCR-färgämne och stabilisatorer.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable
Applikation qPCR sond
Próbka bogata w inhibitory Yes