DeepWell plattor för förvaring, 96 brunnar, 2,2 ml, Mark II
Leverantör: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0932
732-4910EA 4425 SEK
732-4910
DeepWell plattor för förvaring, 96 brunnar, 2,2 ml, Mark II
Plattor Deepwellplattor
PP. Plattor med 96 runda brunnar för förvaring och screening.
  • Arbetsvolymen är 2,2 ml vid självhäftande försegling eller värmeförsegling och 1,8 ml vid försegling med en förseglingsmatta med 96 lock
  • Konisk brunnsbotten för enkel provupphämtning
  • Modell med upphöjd kant med stöd- och staplingsring
Colour: Natural.
Colour: Natural