Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0031-02
732-4301EA 0 SEK
732-4301
Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Värme- och fläktvärmeskåp Hybridiseringsugnar
HybriLinker kombinerar en HB-1000 hybridiseringsugn med en CX-2000 Crosslinker som fungerar oberoende av varandra. Crosslinker-delen av enheten har en UV-utstrålning på 254 nm för bindning av DNA med ett membran på ett par sekunder. UV-dosen kan anges som antingen tid eller mikrojoule per cm² energi för exakt exponering.
  • Accurate temperature and rotation speed controls
  • Dynamic mixing capability is ideal for cDNA library screenings, primer synthesis and nucleic acid hybridisation
  • Stainless steel interior is easy to clean
Lower chamber - UV output: 254More Product Information