Transfermembran, Biodyne®
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60106 60200 60201 60207 60208 60314 60315 60404 60400 60406 60336 330790
732-3006EA 7950 SEK
732-3006 732-3010 732-3011 732-3016 732-3017 732-3018 732-3019 732-3028 732-3024 732-3030 732-2974 514-1437
Transfermembran, Biodyne®
Transfermembran
Biodyne® transfermembran har hög känslighet och lågt bakgrundsbrus för förbättrad detektion och upplösning. De är idealiska för detektion av nukleinsyror.
  • Membranen spricker, krymper eller går inte sönder när de utsätts för upprepade cykler av hybridisering, strippning och omprobning
  • Hydrofilt för enkel vätning
  • Överlägsen prestanda med radioaktiva (Biodyne® B membran) och icke-radioaktiva (Biodyne® A membran) detektionssystem
Biodyne® A membran (amfoternylon 6,6): Membranets zetapotential kan moduleras genom förändringar av pH-värdet. Idealisk förMore Product Information