Vävnadskassetter, Slimsette™, i QuickLoad™ stapplar, M509T
Leverantör: Simport Scientific
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 9625 SEK
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Vävnadskassetter, Slimsette™, i QuickLoad™ stapplar, M509T
Histologikassetter Histokassetter
För användning med Leica och Sakura bläckstråleskrivare.
  • Engångslock i plast i ett stycke förinstallerat på varje kassett
  • Eliminerar behovet av återanvändbara stållock
  • Locket kan öppnas och stängas så ofta det behövs och kommer alltid att kunna stängas
Gjuten i speciell högdensitetspolymer, håller proverna säkert nedsänkta i vätska och tål lösningsmedel som används i histologiska laboratorier. De effektiva genomflödesöppningarna maximerar vätskeutbytet och garanterar korrekt dränering. Locket sticker inte ut över kassetten, vilket sparar mycket plats.
More Product Information