Helautomatisk plattgjutare för petriskålar, APSOne
Leverantör: bioMérieux
AESAP1086 AESAP1085
710-1645EA 0 SEK
710-1645 710-0766
Helautomatisk plattgjutare för petriskålar, APSOne
Plattgjutare
Ett avancerat, automatiskt fyllningssystem för odlingmedia, för de specifika krav som finns på mikrobiologiska laboratorier, med innovativ grafisk display. Lämplig för alla petriskålar med Ø 90 mm och Ø 55 mm. Möjlighet till att fylla 55 mm plattor med hjälp av tillsats ( tillval). APS One är ergonomisk, snabb och lätt att ladda med tomma petriskålar. Som tillbehör finns bläckstråleskrivare med fäste. Fyllning sker under UV-ljus för att förhindra kontamination. Automatisk stapling, enkel rengöringsprocess och unik förflyttning av plattorna, via en släde, är några utav maskinens fördelar.More Product Information