Svabbar, Micro Alpha®
Leverantör: Texwipe
TX758B
710-0560EA 2125 SEK
710-0560
Svabbar, Micro Alpha®
Svabbar Svabbar för rengöring
Spets av mikrostorlek är idealisk för att rengöra små, skårade ytor, hål eller sprickor.
  • Ett kompakt handtag och en stel intern huvudpaddel ger stöd och kontroll
  • Utmärkt kemisk beständighet, låg generering av fibrer och partiklar
  • Huvudet av Alpha-polyester i dubbla lager är värmegjuten (termiskt bondad) på handtaget
Förpackning: Behandlad för renrum. Påse-i-påse-förpackning.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904