Multiparametermätare (pH/jon/syre), handhållen, SevenGo Duo pro™ SG68
Leverantör: Mettler - Toledo
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 25700 SEK
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Multiparametermätare (pH/jon/syre), handhållen, SevenGo Duo pro™ SG68
Elektrokemimätare pH-mätare
Portable dual channel meter for the simultaneous determination of pH, mV or ion concentrations and dissolved oxygen.
  • Tåligt vattentätt hölje, bakgrundsbelyst display och intuitiv meny
  • Upp till fempunktskalibrering av pH
  • Manuell och automatisk kompensation för atmosfärstryck
  • IR-interface för dataöverföring till en printer eller PC
  • Extra tillförlitlig på grund av omfattande stöd för intelligenta givare (ISM®)
SG68-FK2 Field Kit includes the same items as SG68-ELK, plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (two each: 4,00More Product Information