Syremätare, bordsmodell, inoLab® Oxi 7310
Leverantör: WTW
1BA304 1BA300P 1BA301 1BA300
664-0089EA 41550 SEK
664-0089 664-0086 664-0087 664-0085
Syremätare, bordsmodell, inoLab® Oxi 7310
Elektrokemimätare Syremätare
Högkvalitativt instrument med avancerad mätteknik vilket gör mätningarna bekvämare och mer tillförlitliga än någonsin förut.
  • AutoRead-funktion säkerställer reproducerbara resultat
  • USB-utgång för snabb dataöverföring; all dataöverföring i .csv-format
  • Utdata via inbyggd printer (tillval)
  • Lättavläst, grafisk display, intuitivt användarinterface och knappar med taktil återkoppling
7310-serien är passar för de flesta applikationer i laboratorier där dokumentation som stödjer AQA (analytisk kvalitetssäkring) och GLP (god laboratoriesed) krävs.