Konduktivitets-/temperaturmätare, bordsmodell,, inoLab® Cond 7110/7310
Leverantör: WTW
1CA100 1CA101 1CA300P 1CA301 1CA300
663-0167EA 16625 SEK
663-0167 663-0168 663-0171 663-0172 663-0170
Konduktivitets-/temperaturmätare, bordsmodell,, inoLab® Cond 7110/7310
Elektrokemimätare Konduktivitetsmätare
Högkvalitativt instrument med avancerad mätteknik vilket gör mätningarna bekvämare och mer tillförlitliga än någonsin förut.
inoLab® Cond 7110: Noggranna mätningar
inoLab® 7110-serien passar perfekt för rutinmätningar när det gäller allmänna applikationer på laboratoriet. Vare sig man mäter konduktivitet inom miljö-, kemikalie-, läkemedels-, medicinsk eller livsmedels- och dryckesindustrin, erbjuder denna serie avancerade funktioner i en paketlösning som är enkel att använda.
- AutoRead-funktion säkerställer reproducerbara resultat
- Enkel kalibrering med kalibreringstimer
- IntuitivtMore Product Information