Självhäftande objektglas, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Leverantör: Epredia
K5800AMNZ72
630-1324EA 1200 SEK
630-1324
Självhäftande objektglas, SuperFrost® Plus Gold, Menzel Gläser
Objektglas Självhäftande objektglas
Objektglas är tillverkade med en fästteknik för glas, som först attraherar och sedan kemiskt binder färsk eller formalinfixerad, fryst vävnad på objektglasets yta.
  • 90° slipade kanter och mattfält för märkning
  • Objektglasen fäster vävnadssnitt som är svåra att få att fästa
  • Rengjorda och polerade
För särskilda färgningsmetoder, immunocytokemisk och in situ-DNA hybridiseringstekniker.