VWR®, Pipettspetsar
Leverantör: VWR Collection
613-0241EA 0 SEK
613-0241 613-0277 613-0273 613-0265 613-0296 613-0343 613-0369 613-0636 613-0637 613-0638 613-0892 613-1634
VWR®, Pipettspetsar
Pipettspetsar
De här spetsarna är tillverkade av högkvalitativ 100% ren ny medicinskt klassad PP. De här spetsarna är gjutna i formar av högsta kvalitet och kan användas för uppgifter som kräver högre standard.
  • En bredare tätning ser till att spetsarna kan monteras enkelt och utan läckage
  • Garanterat fria från detekterbart DNA, DNas/RNas, endotoxiner och tungmetaller
  • Endast graderade spetsar: Graderingarna möjliggör visuell kontroll av pipetteringsnoggrannheten
  • Testats med avseende på endotoxinkontaminering (pyrogen)
  • Hartserna har förhandstestats med avseende på
More Product Information