VWR®, Pasteurpipett, Standard Line
Leverantör: VWR Collection
612-4466EA 365 SEK
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Pasteurpipett, Standard Line
Pipetter Pasteurpipetter
LDPE, engångs. Dessa okrossbara allt-i-ett-pipetter eliminerar risken för krossat glas och exponering för smittförande material.
  • Splittras och spricker inte
  • Giftfri. tål biologiska vätskor och de flesta syror
  • Kan förseglas och kylas ned; kan gassteriliseras
  • Ingen blåsa att sätta i eller ta ur
  • Enhetlig droppstorlek
Ytan med låg affinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner på grund av bindning. De fungerar bra i alla situationer som kräver snabb och säker vätskeöverföring.
Beställningsinformation: För att enklare hitta rätt produktMore Product Information