Serologisk pipett, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
170355
612-4222EA 0 SEK
612-4222
Serologisk pipett, Nunc™
Pipetter Pipetter, serologiska
PS, sterile.
  • Färgat munstycke för bomullsproppning och färgad förpackning för enkel identifiering
  • Svarta extra graderingar till full pipettvolym
  • Pyrogenfri
These accurate, disposable, plastic pipettes are supplied plugged and sterilised.