RapidVap® N₂ indunstningssystem
Leverantör: LABCONCO
7910001 7910011
531-0173EA 0 SEK
531-0173 531-1077
RapidVap® N₂ indunstningssystem
Indunstare Vakuumcentrifug
Effektiv, automatiskt indunstningssystem, som kan användas för många olika aggressiva kemikalier. I RapidVap N₂-system riktas ett flöde kväve eller torr gas nedåt på provets yta. Kvävet minskar partialtrycket direkt över vätskan för att snabba indunstningen och bidra till att ta bort lösningsmedlet allt eftersom det avdunstar. Kväve kan programmeras för 2, 4, 6 eller alla 8 rörplatserna. Vortexrörelse och torr värme kan också användas för att ytterligare accelerera bearbetningen.
  • Snabb indunstningshastighet, vatten avdunstar med hastighet upp till 1,1 ml/
More Product Information