Luftfilter, Vacushield™
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4402
514-4115EA 1575 SEK
514-4115
Luftfilter, Vacushield™
Filter Luftfilter
Skyddar ventiler och pumpkomponenter från skador på grund av vätskor. Skyddar laboratoriepersonal från potentiella biologiska faror, luftburna och aerosolföroreningar.
Membran av hydrofob PTFE och filterhus av PP
Aerosolretention: 99,97% av 0,3 µm DOP-partiklar vid 32 L/min/100 cm²