Perklorsyra 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, Supelco®
Leverantör: Merck
MQ100
50439-1L
50439-1LEA 917 SEK
50439-1L
Perklorsyra 0.01 mol/l (0.01 N) aqueous solution, Supelco®
Perklorsyra
Formel: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Kokpunkt: 39
Smältpunkt: -101
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57680f1dd0f615218c3ca9aeeb229bae28e0d4c5&vid=4bb5b6c6b445d1dd0cdc0721ab4a29c03b23b425&prid=web&clid=SAPDAM