J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Leverantör: Avantor
49002-0000EA 22200 SEK
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49006-1107 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49002-3106 49003-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Pipettspetsar
Lämplig att använda på Tecan Freedom EVO eller Tecan Fluent. Finns i ledande och icke-ledande version, med eller utan filter, och i CE-IVD-märkt version för kliniska diagnostiska tillämpningar.
  • Tillverkad under renrumsförhållanden (renrumsklass 8)
  • Toppmodern kvalitetskontroll
  • Idealisk för analys med hög genomströmning
  • Förpackad i kartong eller blister
J.T.Baker® robotspetsar typ TE är lämpliga för användning på Tecan Freedom EVO (använder vanligtvis spetsar i S-Tray = hängande bricka), Tecan Fluent (använder vanligtvis spetsar i C-Tray för ANSI/SLAS-More Product Information