VWR®, Bad, polykarbonat med MX-temperaturregulator
Leverantör: VWR Collection
462-0208EA 33300 SEK
462-0208 462-0207
VWR®, Bad, polykarbonat med MX-temperaturregulator
Bad Vattenbad, omrörda
Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
  • Stor EasyView™ LCD-display med ikoner för larm eller fel och meddelanden och menyer på engelska
  • Gränser för hög och låg temperatur som kan justeras av användaren samt larm för låg vätskenivå
  • Tryckpump med en hastighet
  • Integrerad pump och värmespoleskydd
  • Enpunktskalibrering
Pumpkapacitet, max:
11,9 L/min, 120 mbar
*RT = omgivningstemperatur
A convenient slide control enables the flow rate toMore Product Information